Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL slange med 2-stop konfiguration
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,38 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,14 mm
1,3 mm
2,06 mm
2,29 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,18 mm
2,44 mm
2,46 mm
2,84 mm
3 mm
3,76 mm
3,99 mm
Tykkelse (metrisk):
0,85 mm
0,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 60
Beskrivelse
- Længste flex-levetid af nogen klar Tygon™ rør— reducerer nedetid på grund af pumpesvigt.
- Kan autoklaveres— velegnet til applikationer med høj renhed.
- Ekstremt lav partikelspallation— pålidelig til anvendelser med følsomme væsker.
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, ISO 10993, FDA |
| Farvekode | Sort/sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,76 mm |
| Materiale | Tygon S3 E-LFL |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,1 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,46 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 15'' |
| Samlet længde (metrisk) | 381 mm |
| Vis mere |