Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55 rør uden konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences 070534-11L-ND
489.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15133226
  • 564.00 DKK / 10m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledning
  • Modstandsdygtig over for flex træthed og slid
  • Mindre permeabel end gummislanger
  • Til brug med stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI
1.02 mm
0,11 tommer.
32.8 ft.
0,03 tommer.
Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
-50 °C
Krystalklar
Fleksibel
74 °C
0,04 tommer.
Tygon R3607
2.72 mm
10 m
0.85 mm
-58 °F
1 stk.
55 (Shore A)
165,2 °F
Slanger
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration > Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration; Indvendig diameter: 1,02 mm; Udvendig diameter: 2,72 mm; Farve: Krystalklar