Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med tre stop konfiguration
Formuleret til modstandsdygtighed over for flex træthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55 slange med tre stop-konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 070535-11-ND
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Tekniske data
FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI | |
0,04 tommer. | |
Tygon R3607 | |
2.72 mm | |
10 m | |
0.85 mm | |
-50 °C | |
1.02 x 2.72 mm | |
55 (Shore A) | |
74 °C |
Hvid/Hvid | |
1.02 mm | |
0,11 tommer. | |
32.8 ft. | |
0,03 tommer. | |
Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse | |
1 stk. | |
Krystalklar | |
Fleksibel | |
Slanger |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med tre stop konfiguration > Tygon™ LMT-55 rør; Indvendig diameter: 1,02 mm; Udvendig diameter: 2,72 mm; Tykkelse: 0,85 mm; Farve: Krystalklar; Længde: 10 m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion