Beskrivelse
Disse kryokonserverede oprensede Kupffer-celler er isoleret fra voksne mænd Sprague-Dawley rotter. Hvert hætteglas indeholder minimum en million celler.
Let at bruge kryokonserverede Kupffer-celler giver en bekvem måde at producere tilpassede celleforhold til hepatisk co-kultur.
Hvert parti af kryokonserverede rotte Kupffer-celler er testet for:
Renhed
Respons på aktivering med LPS
Overholdelse
Minimum 1 million celler pr. hætteglas
Kupffer-celler til forbedret fysiologisk modellering
Voksende beviser viser, at under både normale og patologiske forhold er mange hepatocytfunktioner reguleret af stoffer frigivet fra tilstødende ikke-parenkymale celler (NPC). Disse celler, især Kupffer-celler, spiller en vigtig rolle i moduleringen af xenobiotisk metabolisme i leveren. Kupffer-celler udskiller potente mediatorer af den inflammatoriske respons, der kontrollerer leverbetændelse. Disse cytokinmediatorer kontrollerer hepatocytmetaboliske hastigheder gennem direkte interaktioner med fase I og fase II enzymer. Kupffer-celle- og hepatocyt-co-kulturer kan selv samles inden for 72 timer efter behandling med pro-inflammatoriske cytokiner eller LPS, og kan fungere ved effektivt at modulere P450-ekspression, hvilket giver et mere fysiologisk relevant resultat. Undersøgelser viser, at co-kultur af hepatocytter med NPC'er bedre ville repræsentere både normal leverfysiologi såvel som sygdomstilstande.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Let at bruge kryokonserverede Kupffer-celler giver en bekvem måde at producere tilpassede celleforhold til hepatisk co-kultur.
Hvert parti af kryokonserverede rotte Kupffer-celler er testet for:
Kupffer-celler til forbedret fysiologisk
Voksende beviser viser, at under både normale og patologiske forhold er mange hepatocytfunktioner reguleret af stoffer frigivet fra tilstødende ikke-parenkymale celler (NPC). Disse celler, især Kupffer-celler, spiller en vigtig rolle i moduleringen af xenobiotisk metabolisme i leveren. Kupffer-celler udskiller potente mediatorer af den inflammatoriske respons, der kontrollerer leverbetændelse. Disse cytokinmediatorer kontrollerer hepatocytmetaboliske hastigheder gennem direkte interaktioner med fase I og fase II enzymer. Kupffer-celle- og hepatocyt-co-kulturer kan selv samles inden for 72 timer efter behandling med pro-inflammatoriske cytokiner eller LPS, og kan fungere ved effektivt at modulere P450-ekspression, hvilket giver et mere fysiologisk relevant resultat. Undersøgelser viser, at co-kultur af hepatocytter med NPC'er bedre ville repræsentere både normal leverfysiologi såvel som sygdomstilstande.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepassagenummer | Passage 0 |
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas med 1 million levedygtige rotter (Sprague-Dawley ) Kupffer-celler. Opbevares i et kryolager dewar el− 135 °C fryser. |
| Celletype | Makrofageceller |
| Kultur Type | Adhærent cellekultur |
| Form | Kryokonserveret |
| Køn | Han |
| Arter | Rotte |
| Væv | Lever |
| Donorattributter | Normal |
| Donorkilde | Samlet |
| Vis mere |