Få mere at vide
Corning™ Kryokonserveringsposer
Indeholder en proprietær polyolefin/EVA (ethylvinylacetat) filmblanding, der forbliver fleksibel ved ultralave temperaturer (-196 °C)
507.37 DKK - 596.40 DKK
Tekniske data
Inkluderer | Hun-luer-stik og han-luer-hætter, med klemmeklemmer, 0,11 ID x 0,16 OD PVC port |
---|---|
Materiale | Polyolefin/EVA blanding |
nr. pr. sag | 1/stk. |
nr. pr. pakke | 1/Pk. |
Produkttype | Kryokonserveringspose |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15609293
![]() |
Corning™
91-200-91 |
750 mL |
596.40 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17273584
![]() |
Corning™
91-200-90 |
500 mL |
566.42 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17298440
![]() |
Corning™
91-200-88 |
50 mL |
507.37 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Vores kryokonserveringspose er en unik posefilmbeholder, der forbliver fleksibel ved ultralave temperaturer (-196 °C). Corning kryogene beholdere er designet til opbevaring, konservering og overførsel af CD34+ hæmatopoietiske progenitorceller (HPC'er). Det anbefalede fyldevolumen varierer fra 20 ml til 190 ml i fire standardstørrelser. Anbefalingen af frysevolumen er baseret på vandret frysning i en beskyttende kassette med en indvendig tykkelse på ca. 0,313 tommer. Corning tilbyder denne engangscellekulturpose i 50 mL-750 mL konfigurationer. En speciel blanding af polyolefinfilm og proprietær EVA blev valgt på grund af dens egenskaber ved lav temperatur og dens evne til at bevare fleksibilitet og klarhed, når den er fyldt med væske. Proprietært membranportdesign tilbyder tyndere vægge for øget fleksibilitet, og påsat hætte minimerer membraneksponering under frysning. Etiketlommedesignet i industriens standard giver brugervenlighed og sporbarhed ved etikettering. -Port 1 har tyndvæggede membranporte, to PVC-ledninger, hun-lokker, han-luer-hætter og små glideklemmer. Denne engangscelle kryokonserveringspose er ideel til biofarmaceutiske grundforskningsapplikationer.- Komplet overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt for hvert produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandet film. Fås i størrelserne 50 ml, 250 ml, 500 ml og 750 ml.
Filmtype: Polyolefin-EVA blanding
To tyndvæggede membranporte
Port 1: 4.5„ længde 0,153„ OD EVA rør, deles til to 5„ længde 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-rør med hun-luer-stik og han-luer-hætter, med klemmeklemmer Egenskaber og fordele
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
Tekniske data
Hun-luer-stik og han-luer-hætter, med klemmeklemmer, 0,11 ID x 0,16 OD PVC port | |
1/stk. | |
Kryokonserveringspose |
Polyolefin/EVA blanding | |
1/Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Kryokonserveringsposer