Få mere at vide
Corning™ Kryokonserveringsposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17298440 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
500 ml
750 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17298440 50 ml Hver
16673544 250 ml -
15609293 750 ml Hver
17273584 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17298440 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9120088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    525.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.44 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Indeholder en proprietær polyolefin/EVA (ethylvinylacetat) filmblanding, der forbliver fleksibel ved ultralave temperaturer (-196 °C)
Vores kryokonserveringspose er en unik posefilmbeholder, der forbliver fleksibel ved ultralave temperaturer (-196 °C). Corning kryogene beholdere er designet til opbevaring, konservering og overførsel af CD34+ hæmatopoietiske progenitorceller (HPC'er). Det anbefalede fyldevolumen varierer fra 20 ml til 190 ml i fire standardstørrelser. Anbefalingen af frysevolumen er baseret på vandret frysning i en beskyttende kassette med en indvendig tykkelse på ca. 0,313 tommer. Corning tilbyder denne engangscellekulturpose i 50 mL-750 mL konfigurationer. En speciel blanding af polyolefinfilm og proprietær EVA blev valgt på grund af dens egenskaber ved lav temperatur og dens evne til at bevare fleksibilitet og klarhed, når den er fyldt med væske. Proprietært membranportdesign tilbyder tyndere vægge for øget fleksibilitet, og påsat hætte minimerer membraneksponering under frysning. Etiketlommedesignet i industriens standard giver brugervenlighed og sporbarhed ved etikettering. -Port 1 har tyndvæggede membranporte, to PVC-ledninger, hun-lokker, han-luer-hætter og små glideklemmer. Denne engangscelle kryokonserveringspose er ideel til biofarmaceutiske grundforskningsapplikationer.
- Komplet overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt for hvert produktionsparti.
Med polyolefin-EVA blandet film. Fås i størrelserne 50 ml, 250 ml, 500 ml og 750 ml.
Filmtype: Polyolefin-EVA blanding
To tyndvæggede membranporte
Port 1: 4.5„ længde 0,153„ OD EVA rør, deles til to 5„ længde 0,118„ ID x 0,16„ OD PVC-rør med hun-luer-stik og han-luer-hætter, med klemmeklemmer Egenskaber og fordele
  • Polyolefinfilm – Proprietær EVA blanding specielt udvalgt for dens egenskaber ved lav temperatur, samtidig med at den bibeholder fleksibilitet og klarhed, når den er fyldt med væske
  • Membranport – Den vedlagte hætte klikker på plads for at beskytte indholdet og minimerer membraneksponering under brug
  • Etiketlomme – Understøtter brug af computergenererede etiketter; produktinformation kan ses hurtigt ved blot at åbne frysekassetten
  • Integreret påfyldningsrør – Den unikke fremstillingsmetode, der bruges til at fastgøre påfyldningsrøret til beholderlegemet, eliminerer behovet for PVC-grænseflader med beholderens sektion til opbevaring af flydende nitrogen
  • Interface/konnektorer – Kompatibel med steril forbindelsesteknologi og smart tætningsteknologi (Sebra™ Model 1100 rørsvejser); passer i en række frysekassettesystemer
  • Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Inkluderer Hun-luer-stik og han-luer-hætter, med klemmeklemmer, 0,11 ID x 0,16 OD PVC port
    Materiale Polyolefin/EVA blanding
    nr. pr. sag 1/stk.
    nr. pr. pakke 1/Pk.
    Produkttype Kryokonserveringspose
    Kapacitet (metrisk) 50 ml