Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Handsker - Håndledslængde
Håndter sikkert prøver fra ultra-lav og kryogen opbevaring med disse kryohandsker, som tilbyder et højt niveau af termisk beskyttelse.
Brand: Thermo Scientific™ 189574
4309.63 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "27320" to get your promotional price.
Beskrivelse
Håndter sikkert prøver fra ultra-lav og kryogen opbevaring med disse kryohandsker, som tilbyder et højt niveau af termisk beskyttelse.
- Komfortabel, let og åndbar beskyttelse
- Sideudløserspænder for hurtig tænd/sluk
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Håndledslængde | |
Medium | |
12 tommer |
Blå | |
Håndtering af prøver fra ultralav temperatur og kryogen opbevaring | |
30.5 cm |