Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - Håndledslængde
Artikelnummer. p-7219197 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15137665 Lille 1 par
15649316 Medium 1 par
15659316 Større 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15137665 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189573
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
  • Giver beskyttelse mod stænk
  • Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Oversigt Håndledslængde
Farve Blå
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Håndtering af prøver fra ultralav temperatur og kryogen opbevaring
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm