Få mere at vide
Cruzain-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Cruzain-IN-1 is a covalent and reversible Cruzain inhibitor, with an IC50 of 10 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cruzain-IN-1 |
| CAS | 1199523-24-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10F2N6 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 80 mg/mL (266.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCN1C2=NC(C#N)=NC(NC3=CC(F)=CC(F)=C3)=C2N=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.27 |
| Formel vægt | 300.27 |
| Vis mere |