Få mere at vide
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450878
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450878 5 g
16422139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450878 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0320A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H14Na2O11
Mængde 5 g
Synonym Disodium Cromoglycate FPL-670
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 512.33
Formel vægt 512.33
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation