missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Crizotinib hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. It is also a ROS proto-oncogene 1 (ROS1) inhibitor. Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) has effective tumor growth inhibition.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crizotinib hydrochloride |
| CAS | 1415560-69-8 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23Cl3FN5O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | PF-02341066 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (102.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 4.9 mg/mL (10.07 mM) |
| SMIL | ClC1=C(F)C=CC(Cl)=C1[C@H](OC2=CC(C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)=CN=C2N)C.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.8 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?