Få mere at vide
Crisaborole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444328 10 mg -
16425246 100 mg -
16400657 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10978
MedChemExpress Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release; inhibit PDE4 with an IC50 of 0.49 μM.
Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crisaborole
CAS 906673-24-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H10BNO3
Mængde 10 mg
Synonym AN-2728 PF-06930164
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (398.33 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(B(O)OC3)C3=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 251.05
Formel vægt 251.05
Procent renhed 96.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation