Få mere at vide
(±)-CPSI-1306, MedChemExpress
Beskrivelse
(±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-CPSI-1306 |
| CAS | 1309793-47-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H16F2N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=C(C=CC(F)=C1)C2=NOC(CC(N3CCOCC3)=O)C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.3 |
| Formel vægt | 310.3 |
| Vis mere |