missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CPI 613, TRC

Artikelnummer. 17992935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992935 5 mg
17952075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7814405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95809-78-2
Molekylær formel C22H28O2S2
Molekylvægt (g/mol) 388.59
Synonym 6,8-Bis[(phenylmethyl)thio]-octanoic Acid, 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic Acid
IUPAC navn 6,8-bis(benzylsulfanyl)octanoic acid
SMIL OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CPI 613
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.