Få mere at vide
CPDA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16417588 10 mg
16413607 50 mg
16407516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16417588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18685
MedChemExpress CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CPDA
CAS 1415834-63-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15ClF2N2O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.60 mM)
SMIL O=C(NC1=NC=CC(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)=C1)CC3=C(F)C=CC=C3F
Molekylvægt (g/mol) 388.8
Formel vægt 388.8
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism