Få mere at vide
CP671305, MedChemExpress
Beskrivelse
CP671305 is a potent, orally active, selective inhibitor of phosphodiesterase-4-D, and possesses high activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP671305 |
| CAS | 445295-04-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H19FN2O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (220.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H](OC1=CC=C(CNC(C2=CC=CN=C2OC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=O)C(F)=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.4 |
| Formel vægt | 454.4 |
| Vis mere |