missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CP 945598 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18033832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033832 10 mg
18004432 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18033832 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4236/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CB1 receptor antagonist

Selective, high affinity CB1 antagonist (Ki values are 0.7 and 0.12 nM in binding and functional assays respectively). Displays low affinity for CB2 receptors (Ki = 7600 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 686347-12-6
Molekylær formel C25H26Cl3N7O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CP 945598 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 546.88
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 546.881
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.