CAS RN 686347-12-6
IUPAC Navn:
1-[8-(2-chlorophenyl)-9-(4-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-(ethylamino)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Synonymer:
motavizumab
Molekylvægt (g/mol):
546.88
Molekylformel:
C25H26Cl3N7O
InChi Key:
KPYUQCJBZGQHPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.CCNC1(CCN(CC1)C1=C2N=C(N(C2=NC=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl)C(N)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ CP 945598 hydrochloride
CAS: 686347-12-6 Molekylær formel: C25H26Cl3N7O