Få mere at vide
CP-547632, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468327
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16468327 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16468327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13302
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress CP-547632 is an orally active, ATP-competitive and potent VEGFR-2 and FGF kinases inhibitor with IC50s of 11 nM and 9 nM, respectively. CP-547632 is selective for VEGFR2 and bFGF over EGFR, PDGFRβ, and related tyrosine kinases (TKs). CP-547632 has antitumor efficacy.
CP-547632 is an orally active, ATP-competitive and potent VEGFR-2 and FGF kinases inhibitor with IC50s of 11 nM and 9 nM, respectively. CP-547632 is selective for VEGFR2 and bFGF over EGFR, PDGFRβ, and related tyrosine kinases (TKs). CP-547632 has antitumor efficacy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CP-547632
CAS 252003-65-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24BrF2N5O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (187.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C(C(N)=O)C(OCC2=C(F)C=C(Br)C=C2F)=NS1)NCCCCN3CCCC3
Molekylvægt (g/mol) 532.4
Formel vægt 532.4
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease