Få mere at vide
Bollé Safety Overall klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15548281 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Model-:
Heldragt ren
Overtræksautoklave
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15548281 Heldragt ren Pakke med 5
12697723 Overtræksautoklave -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548281 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. COVACLEAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 DKK
    284.73 DKK / Pakke med 5
    Spare 38.27 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Beskyttelsesbriller er specielt designet til at garantere total komfort og optimal beskyttelse i kontrollerede miljøer eller følsomme og sterile miljøer såsom apoteker, mikroelektronik og operationsstuer.
Overall autoklave:
  • Høj dugmodstand
  • Autoklav kompatibelt produkt
  • Overløbsskakt til væsker
  • PLATINUM belægning: anti-ridse& anti-dug
Heldragt ren:
  • Kan steriliseres ved hjælp af gamma-, beta-bestråling eller etylenoxidsterilisering
  • Engangs
  • Overløbsskakt til væsker
  • PLATINUM LITE, antidugbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, mikroelektronik og kirurgiske afdelinger
Inkluderer Neopren rem
Model- Heldragt ren
Vægt (metrisk) 79 g
Materiale Polycarbonat
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC