Få mere at vide
Bollé Safety Overall klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12697723 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Model-:
Heldragt ren
Overtræksautoklave
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
12697723 Overtræksautoklave -
15548281 Heldragt ren Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12697723 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. COVACLAVE
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttelsesbriller er specielt designet til at garantere total komfort og optimal beskyttelse i kontrollerede miljøer eller følsomme og sterile miljøer såsom apoteker, mikroelektronik og operationsstuer.
Overall autoklave:
  • Høj dugmodstand
  • Autoklav kompatibelt produkt
  • Overløbsskakt til væsker
  • PLATINUM belægning: anti-ridse& anti-dug
Heldragt ren:
  • Kan steriliseres ved hjælp af gamma-, beta-bestråling eller etylenoxidsterilisering
  • Engangs
  • Overløbsskakt til væsker
  • PLATINUM LITE, antidugbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid
Model- Overtræksautoklave
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 79 g
Materiale Polycarbonat
Rammemateriale TPR