missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cotrimoxazole, TRC

Artikelnummer. 30010285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010285 25 g -
30006219 1 g -
30005005 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC72530025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8064-90-2
Molekylær formel C24H29N7O6S
Molekylvægt (g/mol) 543.6
Synonym Abacin, Abactrim, Acuco, Alcorim F, Alfatrim, Andoprim, Anitrim, Antibiotic TMP-SMZ, Antrimox, Aop-Sulfatrim, Apo-Sulfatrim, BS, Bacdan, Bacidal, Bacin, Bacticel, Bactifor, Bactoprim, Bactramin, Bactrim, Bactrim DS, Bactrim Forte, Bactrimel, Baktar, Bencole, Bethaprim, Biosulten, Biseptol, Biseptol 480, Brifeseptol, Briscotrim, Bronquimucil, Centrim, Chemitrim, Chemotrim, Ciplin, Co-Trimoxazole, Co-Trimoxizole, Co-trimox, Colizole, Colizole DS, Comox, Conprim, Cotrim, Cotrim-Diolan, Cotrimel, Cotrimoxazol, Cotrumoxazole, Deprim, Diseptyl, Drylin, Duon, Duratrimet, Ectaprim, Entrim, Esbesul, Espectrin, Euctrim, Eusaprim, Exbesul, Fectrim, Fermagex, Fortrim, Futin, Gantaprim, Gantrim, Groseptol 480, Hulin, Ikaprim, Imexim, Intertrim, Isotrim, Kemoprim Forte, Kepinol, Kepinol forte, Lagatrim, Lagatrim Forte, Laratrim, Lastrim, Lescot, Linaris, Medixin, Microtrim, Nopil, Novotrimel, Omsat, Omstat, Oraprim, Oriprim, Ortizol Oblet, Oxaprim, Pantoprim, Purbal, Resprim, Resprim Forte, Roubal, SMX-TMP, SMZ-TMP, SXT, Salvatrim, Septazole, Septra, Septran, Septrim, Septrin, Septrin DS, Septrin Forte, Septrin S, Setprin, Sigaprim, Stopan, Sugaprim, Sulfacet, Sulfamar, Sulfamethoprim, Sulfamethoxazole-trimethoprim mixt., Sulfaprim, Sulfatrim, Sulfatrimethoprim, Sulfazotrim, Sulfazotrin, Sulfinam, Sulfotrim, Sulfotrimin, Sulfoxaprim, Sulmeprim, Sulprim, Sulthrim, Sultrex, Sumetrolim, Supracombin, Suprim, Suprin, Sutrim, TMP-SMX, TMP-SMZ, TMS, Teleprim, Thiocuran, Trasepton, Trigonyl, Trim, Trim-Sulfa, Trimel, Trimesulf, Trimeth/sulfa, Trimethazol, Trimethoprim-sulfamethoxazole mixt., Trimethoprimsulfa, Trimetox, Trimezol, Trimezole, Trimosulfa, Trisul, Trisulcom, Trisulfam, Trisural, Trizole, Ulfaprim, Uro-D S, Urobactrim, Uroplus, Xeroprim
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide;5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMIL CCOC(=O)C(C)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cotrimoxazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.