Få mere at vide
Cot inhibitor-2, MedChemExpress
Beskrivelse
Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cot inhibitor-2 |
| CAS | 915363-56-3 |
| Farve | Yellow-Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H25Cl2FN8 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 40 mg/mL (74.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(N=N3)C4CCN(CC4)CC)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 539.43 |
| Formel vægt | 539.43 |
| Vis mere |