Få mere at vide
Corning™ Costar™ Netwell™ Bæresæt, ikke-steril
Tillader samtidig behandling
1271.65 DKK - 1317.66 DKK
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Udvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Udvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10631272
![]() |
Corning™
3520 |
15 mm |
1317.66 DKK
Pakke med 8 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10515531
![]() |
Corning™
3521 |
24 mm |
1280.55 DKK 1271.65 DKK / Pakke med 8 Spare 8.90 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 06-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Tekniske data
Bæresæt | |
8/Pk. | |
8/Cs. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Costar™ Netwell™ Bæresæt, ikke-steril