Få mere at vide
Corning™ Costar™ Netwell™ Bæresæt, ikke-steril
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bæresæt |
| Til brug med (applikation) | Tillader samtidig behandling af op til 6 prøver pr. bærer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| nr. pr. pakke | 8/Pk. |
| nr. pr. sag | 8/Cs. |