Få mere at vide
Corning™ Costar™ Mærke 96-brønds VVM/RIA plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10440862 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
10440862 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10440862 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3361
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flad, høj binding, steril, med låg.
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Højt Bind
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Høj binding
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Ideel til immunoassays
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Mængde 100/Cs.