Få mere at vide
Corning™ 8-brønds polypropylen PCR rørstrips
Fremstillet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Corning™ 8-brønds PCR-rørstrips er farvekodede for nem prøveidentifikation.
4680.00 DKK - 4810.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
---|---|
Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
Mængde | 60/Pk. |
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Til brug med (udstyr) | Varmeblokke for at optimere varmeoverførslen |
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10584211
![]() |
Corning™
6547 |
Diverse |
4810.00 DKK
Pakke med 300 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10348421
|
Corning™
6542 |
Klar |
4680.00 DKK
Pakke med 300 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
Ordreinfo
Hættestrimler pakkes sammen med rørstrimler.
Tekniske data
RNase, DNase-fri | |
60/Pk. | |
Varmeblokke for at optimere varmeoverførslen | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør |
0.2 mL | |
Polypropylen | |
Konisk | |
Polypropylen | |
Strip |