Få mere at vide
Corning™ 8-brønds polypropylen PCR rørstrips
Shop alle Corning produkterDescription
Rørstrimler består af otte 0,2 mL tyndvæggede polypropylenrør forbundet med hinanden. Dobbelte konnektorer mellem tilstødende rør eliminerer utilsigtet brud under prøvehåndtering. Rørstrimler er designet til præcis pasform i termocykler for at optimere varmeoverførsel. Thermowell GULD hættestrips sælges separat fra Thermowell GULD rørstrimler. Original Thermowell rørstrimler og hættestrips pakkes sammen. Rørstrips er RNase-/DNase-fri og kan autoklaveres ved 121 °C.
Kat. nr. 6547 har 60 af hver farve pr. pose; 1 pose af hver farve pr. etui.
Kat. nr. 3742 er designet til real-time PCR. Velegnet til brug med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rørstrips og 96-brønds mikroplader.
Order Info
Hættestrimler pakkes sammen med rørstrimler.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 60/Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Varmeblokke for at optimere varmeoverførslen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Show More |