Få mere at vide
Cortisol-1,2-d2, TRC
Artikelnummer. 30132635
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30132635 5 mg -
30041036 2.5 mg 2.5mg
30040501 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30132635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7146165MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1257650-73-9
Molekylær formel C21 D2 H28 O5
Molekylvægt (g/mol) 364.4722
Synonym (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one-1,2-d2
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@H](C1)O)([H])[C@@]4(C(CC3)=CC(C([2H])C4[2H])=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone D2 (1,2-D2)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
Formel vægt 364.2219
Procent renhed >95%