CAS RN 1257650-73-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cortisol-1,2-d2, TRC
CAS: 1257650-73-9 Molekylær formel: C21 D2 H28 O5 Molekylvægt (g/mol): 364.4722 Synonym: (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2 IUPAC navn: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one-1,2-d2 SMIL: C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@H](C1)O)([H])[C@@]4(C(CC3)=CC(C([2H])C4[2H])=O)C