missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Corticosterone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB161850mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Corticosterone (17-Deoxycortisol) is an orally active and adrenal cortex-produced glucocorticoid, which plays an important role in regulating neuronal functions of the limbic system (including hippocampus, prefrontal cortex, and amygdala).

Corticosterone increases the Rab-mediated AMPAR membrane traffic via SGK-induced phosphorylation of GDI. Corticosterone also interferes with the maturation of dendritic cells and shows a good immunosuppressive effect.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Corticosterone
CAS 50-22-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30O4
Mængde 50 mg
Synonym 17-Deoxycortisol 11β,21-Dihydroxyprogesterone Kendall's compound B
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (288.63 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (41.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Formel vægt 346.46
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.