Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Shop alle Corning produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
Beskrivelse
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
Tekniske data
Tekniske data
Materiale | Polypropylen |
Tolerance | ±5 ml |
Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
nr. pr. pakke | 1/Pk. |
nr. pr. sag | 6/Cs. |
Kalibrering | At indeholde |
Engangs | Genanvendelig |
Diameter (engelsk) | 2,12 tommer. |
Skala | Ental |
Diameter (metrisk) | 5.4 cm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion