Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen høj form målecylindre
Artikelnummer. 10151341 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10151341
Brand: BRAND™ 34854
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højklar polypropylen. Klasse B polypropylen højformsmålecylindre med blå trykt skala giver nem volumenvurdering. Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Fremstillet af højklar polypropylen.
  • Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
  • Klasse B.
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Tolerance ±5 ml
nr. pr. pakke 5 Pakke
Klasse B
Mængde 5 Pakke
Gradueringer 5 mL
Grænse for fejl ±5 ml
Maks. Temperatur 80 °C
Underafdeling 5 mL
Form Rund
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 360 mm
Type Gradueret målecylinder