Få mere at vide
Corning™ Hælderinge
Til drypfri hældning
Brand:  Corning™ 1395-45HTR
953.36 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17233484
  • 960.03 DKK / Pakke med 50
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rød
1.77 mm
ETFE
50/Pk.
Ikke steril
ISO 9001:2008
GL 45
1,6 tommer.
41 mm
50/Cs.
50 Pk.
GL 45
Bruges med plastopbevaringsflaske
Ingen lukning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Hælderinge > Hældering PTFE høj temperatur; GL 45