Få mere at vide
Corning™ Hælderinge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3315198 Shop alle Corning produkter
Lukkestørrelse:
GL 32
GL 45
Materiale:
ETFE
Polypropylen
Farve:
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17293474
Brand: Corning™ 139532LTR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til drypfri hældning
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (engelsk) Yderhals 1,26 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 32 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.
Mængde 50 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Bruges med plastopbevaringsflaske
Lukkestørrelse GL 32
Lukketype Ingen lukning