Få mere at vide
Corning™ Lambda Plus 8 og 12-kanals pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11333625 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler unitSize
11333625 1 til 10μL 8 Hver
11353625 20 til 200 μL 8 Hver
11343625 5 til 50 μL 8 Hver
11363625 50 til 300μ L 8 Hver
11373625 1 til 10μL 12 Hver
11383625 5 til 50 μL 12 Hver
11303635 50 til 300μ L 12 Hver
11393625 20 til 200 μL 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11333625 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4080
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort
Tilgængelige i enkelt-, otte- og tolv-kanals konfigurationer, alle Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
Ordreinfo
Tilbehørsstativ og stativ fås separat (kat. nr. 07-201-790 og -789).
garanti
3-årig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±8 til± 2 %
Certificeringer/compliance CE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Universalpipettespids
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda Plus
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
UV overvågning Ja
garanti 3 år