Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglas af polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10504591 Shop alle Corning produkter
1.2 mL, 41.5 mm, Konisk, selvstående, Pakke med 500
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
4 mL
5 mL
Højde (metrisk):
41.5 mm
47.6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Grundstil:
Konisk, selvstående
Rund
Runde (selvstående)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10504591
Brand: Corning™ 430658
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold. Corning™ Eksternt gevind kryogene hætteglas giver en sikker og sikker beholder til ultra-lav temperatur opbevaring af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver.
  • Fremstillet af polypropylen til at modstå temperaturer ned til -196 °C
  • Sorte gradueringer med stor markeringsplet
  • Hætteglassene har en silikoneskive for en sikker forsegling
  • Hætteglas kan være farvekodet med indsatser
  • 4 mL selvstående hætteglas fås i fem hættefarver
  • Selvstående hætteglas har et specielt basedesign, der gør det muligt at låse dem i kryogen stativ og bakke (kat. nr. 431131) til enhåndsmanipulation
  • Gratis skumstativ med hvert etui
  • RNase-/DNase-fri
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 1.2 mL
Uddannet Ja
Inkluderer Silikoneskive til tæt forsegling, 50-positions polyfoam-stativ med hvert etui til nem transport
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Temperaturområde (metrisk) -196 °C
Trådstil Udseende
Grundstil Konisk, selvstående
Volumen (metrisk) i alt 1.2 mL
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 41.5 mm
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase/DNase-fri
Markeringssted Ja
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer16725037 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato31/10/2025 Artikelnummer430658
Partinummer11625002 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/09/2025 Artikelnummer430658
Partinummer04825002 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato17/09/2025 Artikelnummer430658
Partinummer20325002 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/10/2025 Artikelnummer430658
Partinummer16725037 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/10/2025 Artikelnummer430658
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Kryogene hætteglas af polypropylen >