Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene opbevaringshætteglas med udvendigt og indvendigt gevind
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Valg af hætteglas med udvendigt gevind og HDPE-lukninger til aseptisk teknik eller hætteglas med indvendigt gevind og polypropylen-lukninger med silikonepakning til tæt forsegling
- Steril; ikke autoklaverbar
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Stort hvidt skriveområde
- Gradueringer i trin på 0,5 ml
- Brug sammen med Fisherbrand farvekodere for lettere prøveidentifikation
Udvendigt gevind
- Bund i konisk stil
- Polyethylen med høj densitet
- Selvstående
Indvendigt gevind
- Med silikone pakning
- Polypropylen
- Konisk eller rund bund med stjerneformet fod
Hætteglas er kun til forskningsbrug; ikke til in vitro-diagnose eller parenteral.
Velegnet til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,53 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 1,2 ml |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen |
| Højde (engelsk) | 1,49 tommer |
| nr. pr. sag | 10 |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Stil | Konisk |
| Vis mere |