Få mere at vide
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber Artikelnummer.: 10628663
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4085477 Shop alle Corning produkter
1 L, Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock, Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Inkluderer:
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10628663
Brand: Corning™ 3569
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Klar til brug med pagaj og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering
Corning™ udskiftningshætter til engangsspinnerkolbe fås separat. Hver leveres sterile og individuelt i dobbeltposer. Låg fås til 500 ml, 1 L og 3 L kolbestørrelser.
Overholdelse
Møder USP XXIV: 71 Bakteriostase, fungistase og sterilitetsstandarder.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Energy Star Certification
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,26 gal.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (engelsk) Ydre 5,3 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 3.9 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 5.4 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 9,6''
Højde (metrisk) 24.5 cm
Inkluderer Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 137 mm
Lukkestørrelse 45 mm (ca.)
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer11724001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato12/07/2025 Artikelnummer3569
Partinummer10624001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato12/07/2025 Artikelnummer3569
Partinummer04324001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato29/04/2025 Artikelnummer3569
Partinummer12024001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato10/12/2024 Artikelnummer3569
Partinummer07424001 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato10/12/2024 Artikelnummer3569
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber >