Få mere at vide
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Inkluderer:
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Descripción
Corning™ udskiftningshætter til engangsspinnerkolbe fås separat. Hver leveres sterile og individuelt i dobbeltposer. Låg fås til 500 ml, 1 L og 3 L kolbestørrelser.
Compliance
Møder USP XXIV: 71 Bakteriostase, fungistase og sterilitetsstandarder.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (engelsk) | 0,26 gal. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,3 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 3.9 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 5.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Polystyren |
| Højde (engelsk) | 9,6'' |
| Højde (metrisk) | 24.5 cm |
| Mostrar más |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido