Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Slangeadapter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Et nyt lukket system, designet til at hjælpe med at reducere risikoen for utilsigtet kontaminering
Brand:  Corning™ 3237
2643.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17259109
  • 2662.15 DKK / Pakke med 4
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lukket systemcelleterning
  • CellCube 10, 25, 100 moduler, cirkulationssløjfer og stik
  • Giver mulighed for nem klæbende celle-opskalering, der integreres problemfrit med AseptiQuik™ og MPC stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
9.53 mm
4/Cs.
AseptiQuik™ S Forbundet til en kvinde MPC
Termoelastisk slange, aseptisk forbindelse til hun MPC
1/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ CellCube™ Slangeadapter > AseptiQuik™ S Forbundet til en kvinde MPC