Få mere at vide
Corning™ CellCube™ Slangeadapter
Shop alle Corning produkter
Produkttype:
4 AseptiQuik™ S-stik, 4 rørklemmer
AseptiQuik™ S Forbundet til en Han MPC
AseptiQuik™ S Forbundet til en kvinde MPC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Lukket systemcelleterning
- CellCube 10, 25, 100 moduler, cirkulationssløjfer og stik
- Giver mulighed for nem klæbende celle-opskalering, der integreres problemfrit med AseptiQuik™ og MPC stik.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 9.53 mm |
| Inkluderer | Termoelastisk slange, aseptisk forbindelse til hun MPC |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | 4 AseptiQuik™ S-stik, 4 rørklemmer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ CellCube™ Slangeadapter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion