missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coprostan-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30009640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009640 100 mg
30005166 10 mg
30003824 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC685450100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 360-68-9
Molekylær formel C27 H48 O
Molekylvægt (g/mol) 388.67
Synonym Cholestan-3-ol, (3β,5β)-, 5β-Cholestan-3β-ol (8CI), (3β,5β)-Cholestan-3-ol, 3β-Hydroxy-5β-cholestanol, 5β-Coprostanol, Coprostan-3-ol, Coprostan-3β-ol, Coprostanol, Coprosterol, Koprosterin, Koprosterol, NSC 18175, NSC 5060, Stercorin
IUPAC navn (3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coprostan-3-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 388.3705
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.