CAS RN 360-68-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Coprostan-3-ol, TRC
CAS: 360-68-9 Molekylær formel: C27 H48 O Molekylvægt (g/mol): 388.67 Synonym: Cholestan-3-ol, (3β,5β)-,5β-Cholestan-3β-ol (8CI),(3β,5β)-Cholestan-3-ol,3β-Hydroxy-5β-cholestanol,5β-Coprostanol,Coprostan-3-ol,Coprostan-3β-ol,Coprostanol,Coprosterol,Koprosterin,Koprosterol,NSC 18175,NSC 5060,Stercorin IUPAC navn: (3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol SMIL: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C