Få mere at vide
Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332458
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332458 1 g 1g
11342458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014505.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155640-85-0
Molekylær formel C10H2CuF12O4
Molekylvægt (g/mol) 477.65
MDL nummer MFCD00151019
InChI nøgle HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonym copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
IUPAC navn kobber;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat
SMIL [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt ∼100 °C
Kogepunkt 220°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol, acetone, toluene
Formel vægt 477.64 (Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk