Få mere at vide
Copper(II) carbonate basic, pure, 54-56% Cu
Artikelnummer. 10073903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073903 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10713201 25 g Glasflaske 25g
10452391 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10073903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196670025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CCuO3·CuO2H2
Molekylvægt (g/mol) 221.1
MDL nummer MFCD00010976
Synonym Copper(II)hydroxide carbonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) carbonate basic
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Lineær formel CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids,ammonia,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 221.1
Procent renhed 54 to 56% Cu
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 4