Få mere at vide
Copper(I) iodide, 99.995%, (trace metal basis) Artikelnummer.: 10642983
Copper(I) iodide, 99.995%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10642983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Glasflaske, 100g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10642983
Brand: Thermo Scientific Acros 201501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-65-4 | CuI | 190.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-65-4
Molekylær formel CuI
Molekylvægt (g/mol) 190.45
MDL nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) iodide
Smeltepunkt 605°C
Navn note 99.995%
Farve Brun eller grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 31.0 to 34% (Cu) (Complexometry)
Lineær formel CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Merck Index 15, 2652
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 190.45
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Tæthed 5.62
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0470772 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer201500250,201500050,201501000
PartinummerA0464848 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/08/2024 Artikelnummer201500250,201500050,201501000
PartinummerA0440791 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2023 Artikelnummer201500250,201500050,201501000
PartinummerA0448980 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2023 Artikelnummer201500250,201500050,201501000
PartinummerA0403064 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer201500250,201500050,201501000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Copper(I) iodide, 99.995%, (trace metal basis) >