Få mere at vide
Copper(I) iodide, 99.995%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10098491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10098491 25 g Glasflaske 25g
10170212 5 g Glasflaske 5g
10642983 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10098491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201500250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-65-4 | CuI | 190.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-65-4
Molekylær formel CuI
Molekylvægt (g/mol) 190.45
MDL nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) iodide
Smeltepunkt 605°C
Navn note 99.995%
Farve Brun eller grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 31.0 to 34% (Cu) (Complexometry)
Lineær formel CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Merck Index 15, 2652
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 190.45
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Tæthed 5.62
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.