Få mere at vide
Bollé Safety Contour™ Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 11795677 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
11795677 Ridsefast Hver
15511956 Ridsefast -
11775677 Anti-dug, Ridsefast Hver
15501956 Anti-dug, Ridsefast -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11795677 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. CONTESP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.28 DKK
    82.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.80 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robust, beskyttende, stilfuld, komfortabel og let, med 21 g styrke CONTOUR™ Sikkerhedsbriller er certificeret til perfekt optisk kvalitet med anti-dug og anti-ridse egenskaber.
  • Fås med enten klar polycarbonat linse med anti-dug og anti-ridse belægning, eller tonet ESP polycarbonat linse med anti-ridsebelægning
  • ESP belægningsfiltre 61% blåt lys, 63% synligt lys og 100% UVB/UVA (sollys UV).
  • Med TPE komfort næsebro og stænger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance europæisk standard
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ja