Få mere at vide
Bollé Safety Konturpolariserede sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12699150 Shop alle Bollé Safety produkter
Artikelnummer. 12699150 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. CONTPOL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.75 DKK
    308.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.15 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Beskyt arbejdere med robuste, beskyttende, komfortable og lette sikkerhedsbriller. De Bolle Safety CONTOUR er designet til at tilpasse sig perfekt til næser, så stellet sidder perfekt på dit ansigt.
  • Let og effektiv
  • Skridsikker bro
  • Skridsikker TIPGRIP stænger
  • Antistatisk
  • Polariseret linse giver uovertruffen komfort ved at filtrere genskin og refleksioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Risici for solstråling: EN 172; Mekanisk risiko - Lav energipåvirkning - F
Linsebelægning Ridsefast
Oversigt Lette og effektive sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort
Vægt (metrisk) 21 g
Rammetype Justerbar bro